Documenti
R136921
N-CYCLOHEXYL-2-(((2-(2,4-DIHYDROXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)(OXO)AC)AMINO)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H24N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
424.46
Numero MDL:
Altre note