Documenti
R134090
2-(((2-(4-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)(OXO)AC)AMINO)-N-CYCLOHEXYLBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C29H30N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
498.587
Numero MDL:
Altre note