Documenti
R125725
2-CHLORO-N-(2-(2-(2,4-DIHYDROXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H14ClN3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.761
Numero MDL:
Altre note