Documenti
R120383
2-[4-(BENZYLOXY)PHENOXY]-N'-{(E)-[1-PHENYL-3-(4-PROPOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLIDENE}PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C35H34N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
574.686
Numero MDL:
Altre note