Documenti
R107964
METHYL 2-((3-(3-METHOXY-4-(PENTYLOXY)PHENYL)ACRYLOYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H27NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.475
Numero MDL:
Altre note