Documenti
R107565
DIMETHYL 2-({[(4'-METHYL[1,1'-BIPHENYL]-4-YL)OXY]ACETYL}AMINO)-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3,4-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H25NO6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
479.556
Numero MDL:
Altre note