Documenti
R107468
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(4-PROPOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H26ClN5O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.057
Numero MDL:
Altre note