Documenti
R106097
N'-[(E)-(3-BROMO-4-HYDROXY-5-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-({5-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H19BrN4O3S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
539.495
Numero MDL:
Altre note