Documenti
R104140
ETHYL ((4-METHYL-6-OXO-6H-BENZO(C)CHROMEN-3-YL)OXY)(PHENYL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H20O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.424
Numero MDL:
Altre note