Documenti
QBD11162
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®12-TFP ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C53H83F10N5O25
Peso molecolare:
1380.23
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®₁₂-TFP ester contains a DOTA-tris(acid) metal chelator for radio-labelling connected through a hydrophilic dPEG spacer to a TFP ester which can react with a primary amine.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3