Documenti fondamentali
QBD11007
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®24-TFP ester
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
100 MG
CHF 435.00
1000 MG
CHF 1’730.00
CHF 435.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 435.00
1000 MG
CHF 1’730.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C72H113F4NO28
Peso molecolare:
1516.65
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
CHF 435.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
Fmoc
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)OC4=C(F)C(F)=CC(F)=C4F
InChI
PFGUQFPJXCYGKT-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Fmoc-N-amido-dPEG®24-TFP ester can be used to introduce a dPEG linker and TFP ester during peptide synthesis.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)