Documenti fondamentali
QBD10931
Sigma-Aldrich
m-dPEG®36-MAL
>95% (HPLC)
Sinonimo/i:
mPEG36-MAL, mPEG-maleimide, mPEG1500-maleimide, mPEG36-maleimide
Scegli un formato
100 MG
CHF 247.00
CHF 247.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 247.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C80H154N2O39
Peso molecolare:
1768.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
CHF 247.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>95% (HPLC)
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N1(C(=O)C=CC1=O)CCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C80H154N2O39/c1-86-8-9-88-12-13-90-16-17-92-20-21-94-24-25-96-28-29-98-32-33-100-36-37-102-40-41-104-44-45-106-48-49-108-52-53-110-56-57-112-60-61-114-64-65-116-68-69-118-72-73-120-76-77-121-75-74-119-71-70-117-67-66-115-63-62-113-59-58-111-55-54-109-5
LVODUJCWJYAVKH-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
m-dPEG36-MAL is a methyl-terminated, thiol-reactive, monodispersed PEGylation product designed for surface and biomolecule modification. This single molecular weight PEG reagent has a discrete chain length of 116 atoms spanning a distance of 132.4 Å. One end of the molecule terminates in a maleimido-propionic acid group, which is conjugated to the dPEG spacer by an amide bond. The maleimide moiety reacts with sulfhydryls to form a thioether bond. dPEG36 is a monodisperse equivalent of the polymeric PEG1500. Modification of cysteine residues on peptides, proteins, and other sulfhydryl-containing molecules with m-dPEG36-MAL will increase hydrophilicity and decrease immunogenicity.
Note legali
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)