Documenti fondamentali
QBD10786
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®23-NH2
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C58H114N4O25S
Peso molecolare:
1299.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Biotinylations
reagent type: cross-linking reagent
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCC1SCC(N2)C1NC2=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
LQIGDDHILHLQSX-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Biotin-dPEG®23-amine is a single molecular weight dPEG® containing a terminal primary amine that permit biotin labeling with precise spacing to molecules containing a free carboxylic acid or aldehyde group. For small peptides and small molecules, the labeling can be site specific, while for larger molecules such as proteins, the labeling may be more random. The single molecular weight nature of the dPEG® spacer (87 Å) allows the user to precisely tailor the distance between the biotin and the target molecule in order to receive optimal binding between biotin and avidin.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)