Documenti fondamentali
QBD10397
Sigma-Aldrich
Bis-MAL-dPEG®11
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
50 MG
CHF 337.00
1000 MG
CHF 1’750.00
CHF 337.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 337.00
1000 MG
CHF 1’750.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H62N4O17
Numero CAS:
Peso molecolare:
846.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
CHF 337.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Bis-MAL-dPEG®11 is useful for producing dimeric molecules after reaction with free thiol groups.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)