Documenti fondamentali
PL863-CGA/SHF
Plas-Labs amber perforated shelf
for PL863-CGA, W × D × H 24 in. × 18 in. × 1/4 in.
Scegli un formato
1 EA
CHF 148.00
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 148.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41123000
NACRES:
NB.43
CHF 148.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Plas-Labs 863-CGA/SHF
Largh. × prof. × alt.
24 in. × 18 in. × 1/4 in.
Note legali
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Could you identify the model 863-CGA among the 4 figures displayed?
    1 answer
    1. The products you are referring to are 860-CGA/NS, 860.5-CG/NS, 861-CG/NS, and 863-CG/NS, from left to right, and 862-CG. The 860-CGA is made of amber acrylic, as shown in the photo above, while the 863-CGA is displayed below.