Documenti
PH016923
Sigma-Aldrich
(5-Methoxy-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-7-yl)(phenyl)methanone
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H14O2N2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
COC1=NC(C(C2=CC=CC=C2)=O)=C(NCC3)C3=C1
InChI
1S/C15H14N2O2/c1-19-12-9-11-7-8-16-13(11)14(17-12)15(18)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,16H,7-8H2,1H3
MPRFGGJXMYIHSW-UHFFFAOYSA-N