Documenti
PH016151
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-ethyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO3
Peso molecolare:
169.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
O=C(OCC)C1=C(CC)OC=N1
InChI
1S/C8H11NO3/c1-3-6-7(9-5-12-6)8(10)11-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
GBYIDBVZBQLCLF-UHFFFAOYSA-N