Documenti
PH016134
Sigma-Aldrich
N′-Hydroxy-4-methoxy-7-methyl-5-indanecarboximidamide
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16N2O2
Peso molecolare:
220.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
COC1=C(/C(N)=N/O)C=C(C)C2=C1CCC2
InChI
1S/C12H16N2O2/c1-7-6-10(12(13)14-15)11(16-2)9-5-3-4-8(7)9/h6,15H,3-5H2,1-2H3,(H2,13,14)
DOZVUAFDMCDLHA-UHFFFAOYSA-N