Documenti
PH013641
(2E)-2-(4-fluorobenzylidene)-N'-[(E)-(4-fluorophenyl)methylidene]hydrazinecarboximidohydrazide hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H14ClF2N5
Peso molecolare:
337.762
Numero MDL:
Altre note