Key Documents
PH011897
Sigma-Aldrich
N-Allyltetrahydro-3-thiophenamine 1,1-dioxide hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C7H14ClNO2S
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352116
Stringa SMILE
C=CCNC1CCS(=O)(C1)=O.Cl
InChI
1S/C7H13NO2S.ClH/c1-2-4-8-7-3-5-11(9,10)6-7;/h2,7-8H,1,3-6H2;1H