Documenti
PH011449
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N-cyclohexyl-N-ethylacetamide
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C10H18ClNO
Numero CAS:
Stringa SMILE
O=C(CCl)N(CC)C1CCCCC1
InChI
1S/C10H18ClNO/c1-2-12(10(13)8-11)9-6-4-3-5-7-9/h9H,2-8H2,1H3