Documenti
PH007349
N-(6-amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinyl)methanesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C7H12N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.262
Numero MDL:
Altre note