Documenti
PH006812
ethyl 2-amino-6-benzyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H20N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.425
Numero MDL:
Altre note