Documenti
PH005952
Sigma-Aldrich
(2E)-4-(Decyloxy)-4-oxo-2-butenoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H24O4
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Stringa SMILE
O=C(/C=C/C(O)=O)OCCCCCCCCCC