Documenti
PH005441
Sigma-Aldrich
N-[1-(Hydroxymethyl)-2-oxo-2-phenylethyl]benzamide
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H15NO3
Numero CAS:
Stringa SMILE
O=C(C(CO)NC(C1=CC=CC=C1)=O)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H15NO3/c18-11-14(15(19)12-7-3-1-4-8-12)17-16(20)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14,18H,11H2,(H,17,20)