Documenti
PH004524
Sigma-Aldrich
2-Cyano-N′-cyclohexylideneacetohydrazide
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C9H13N3O
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352125
Stringa SMILE
O=C(CC#N)NN=C1CCCCC1
InChI
1S/C9H13N3O/c10-7-6-9(13)12-11-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H2,(H,12,13)
GCHAAJODJMDMDK-UHFFFAOYSA-N