Documenti
PH003502
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-dihydronaphtho[1,2-b]thiophene-3-carbonitrile
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H10N2S
Numero CAS:
Numero MDL:
Stringa SMILE
NC1=C(C#N)C(CC2)=C(S1)C3=C2C=CC=C3