Documenti
PH002944
Sigma-Aldrich
N-(4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)-N-methylbenzamide
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H14BrN3O
Numero CAS:
Numero MDL:
Stringa SMILE
CN(C(C1=CC=CC=C1)=O)C2=C(Br)C(C)=NN2C