Documenti
PH002623
Sigma-Aldrich
(5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)(2-chloro-3-methoxyphenyl)methanol
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H14Cl2N2O2
Numero CAS:
Numero MDL:
Stringa SMILE
OC(C1=CC=CC(OC)=C1Cl)C(C(C)=N2)=C(Cl)N2C