Documenti
PH002497
Sigma-Aldrich
(2E)-3-(4-Chlorophenyl)-2-(4-methoxyphenyl)-2-propenoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H13ClO3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Stringa SMILE
OC(/C(C1=CC=C(OC)C=C1)=C/C2=CC=C(Cl)C=C2)=O