Documenti
PH002455
Sigma-Aldrich
N-(4-{[2-(Diethylamino)ethyl]amino}-1-naphthyl)dodecanamide
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H45N3O
Numero CAS:
Numero MDL:
Stringa SMILE
O=C(CCCCCCCCCCC)NC1=CC=C(NCCN(CC)CC)C2=CC=CC=C21
InChI
1S/C9H17NO/c1-10-7-8-11-9(10)5-3-2-4-6-9/h2-8H2,1H3
JBMZKDLFGCAZSS-UHFFFAOYSA-N