Documenti
PH002097
Sigma-Aldrich
Methyl 2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C11H8O4
Numero CAS:
Numero MDL:
Stringa SMILE
O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1C(OC)=O
InChI
1S/C11H8O4/c1-14-10(12)8-6-7-4-2-3-5-9(7)15-11(8)13/h2-6H,1H3