Documenti
PH001511
Sigma-Aldrich
N-[(E)-1,3-Benzodioxol-5-ylmethylidene]-2,2-diethoxyethanamine
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H19NO4
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Stringa SMILE
CCOC(OCC)C/N=C/C1=CC=C2C(OCO2)=C1