Documenti
PH001195
Sigma-Aldrich
N-((2Z)-3-(2-Methoxyethyl)-5-nitro-1,3-thiazol-2(3H)-ylidene)-2,2-dimethylpropanamide
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C11H17N3O4S
Numero CAS:
Numero MDL:
Stringa SMILE
O=C(C(C)(C)C)/N=C1N(CCOC)C=C([N+]([O-])=O)S/1