Documenti fondamentali
PCL100
Sigma-Aldrich
PCL Nanoparticles
100 nm average diameter
Scegli un formato
5 ML
CHF 592.00
CHF 592.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 592.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 592.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Diametro medio
100 nm
Descrizione generale
PCL particles are made with poly(Ɛ-caprolactone) with a MW of 14,000.10 mg/ml particle suspension in DI water. Sonicate or vortex the particles before each use.
Note legali
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.