Documenti
P55880
Sigma-Aldrich
Purin-6-yltrimethylammonium chloride
Sinonimo/i:
NSC-51095, Trimethylpurin-6-ylammonium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12ClN5
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.67
Numero MDL:
Stringa SMILE
[Cl-].C[N+](C)(C)c1ncnc2nc[nH]c12