Documenti fondamentali
P34808
Sigma-Aldrich
4-Phenylsemicarbazide
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5NHCONHNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.17
Beilstein:
511107
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
122-125 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NNC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N3O/c8-10-7(11)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H2,9,10,11)
MOCKWYUCPREFCZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)