P22222
2-Phenylcycloheptanone
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C7H11(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.542 (lit.)
P. ebollizione
136-138 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
21-23 °C (lit.)
Densità
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCCCCC1c2ccccc2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?