O9301
Oxamic acid hydrazide
99%
Sinonimo/i:
‘Semioxamazide’
About This Item
Formula condensata:
NH2COCONHNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.08
Beilstein:
1751846
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Punto di fusione
216-218 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NNC(=O)C(N)=O
Applicazioni
Reagent for aldehydes and ketones.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?