Documenti fondamentali
NORS5500MW7
Norell® Select Series 5mm NMR tubes, medium wall
frequency 500 MHz
Sinonimo/i:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Scegli un formato
5 EA
CHF 173.00
CHF 173.00
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
CHF 173.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
CHF 173.00
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Materiali
colorless tube
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Norell S-5-500-MW-7
Parametri
500 MHz frequency
Lunghezza
7 in.
Diam. tubo
5 mm
Spessore delle pareti
0.8 mm
Descrizione generale
Norell medium wall (0.8 mm) NMR tubes offer added protection from breakage, either through rapid changes in temperature or pressure, or from mishandling. Recommended for use in autosampling systems for NMR spectroscopy.
Note legali
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)