Documenti fondamentali
NORS105007
Norell® Select Series 10 mm NMR tubes
frequency 500 MHz, L 7 in.
Scegli un formato
5 EA
CHF 235.00
CHF 235.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
CHF 235.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
CHF 235.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Materiali
colorless tube
glass tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Norell S-10-500-7
Parametri
500 MHz frequency
Lunghezza
7 in.
curvatura
0.007 mm
Diametro
10 mm
Diam. tubo
10 mm
Spessore delle pareti
1.24 mm
Descrizione generale
Manufactured out of ASTM Type 1 Class A glass, Norell Select Series NMR tubes is specifically designed for high-resolution NMR spectroscopy. The Select Series provides reliable performance for spinning or non-spinning techniques, structure determination of small molecules, or determining the 3-D structure of a membrane protein.
Note legali
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)