Documenti fondamentali
NOR5X3INSV
Optimizer insert for spinner turbines
NMR tube size 3 mm , into 5 mm Varian
Scegli un formato
1 EA
CHF 154.00
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 154.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Materiali
(acetal homopolymer resin)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Norell 5X3INS-V
Misura tubo NMR
3 mm , into 5 mm Varian
Descrizione generale
Precision adapter holds 3 mm, 4 mm, and 4.25 mm NMR tube in a 5 mm spinner turbine. Does not include spinner turbine.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)