NOR1008UP8
Norell® Standard Series™ 10 mm NMR tubes
frequency 400 MHz
Sinonimo/i:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
glass tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Norell 1008-UP-8
Parametri
400 MHz frequency
Lunghezza
8 in.
D.E. × D.I.
10 mm × 8.76 mm
curvatura
±0.007 mm
concentricità
±0.005 mm
Diam. tubo
10 mm
Spessore delle pareti
1.24 mm