Documenti
N9853
Sigma-Aldrich
4-Nitroaniline
98%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.12
Beilstein:
508690
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
P. eboll.
260 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
146-149 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Product of chromogenic reactions.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
415.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
213.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges