N31400
1-Nonanethiol
95%
Sinonimo/i:
1-Nonyl mercaptan, Mercaptan C9
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. ebollizione
220 °C (lit.)
Densità
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
ZVEZMVFBMOOHAT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?