N21901
4-Nitrophenyl phenyl ether
98%
Sinonimo/i:
1-Nitro-4-phenoxybenzene, 4-Nitrodiphenyl ether
About This Item
Saggio
98%
P. eboll.
320 °C (lit.)
Punto di fusione
53-56 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9NO3/c14-13(15)10-6-8-12(9-7-10)16-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
JDTMUJBWSGNMGR-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup