N15006
3-Nitrobiphenyl
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
58-60 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO2/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
FYRPEHRWMVMHQM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Xia Wang et al.
Talanta, 186, 561-567 (2018-05-23)
Metal-organic nanotubes (MONTs) have great potential for solid phase microextraction (SPME) on account of high specific surface area, tunable pore sizes, and exceptional thermal and chemical stability. In this work, zinc (II)-based metal-organic nanotubes (Zn-MONTs) were used as an adsorbent