Documenti
MT51344779
Mettler-Toledo ISE standard solution
Nitrate
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
1000 mg/L Concentration
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51344779
Volume
500 mL
Descrizione generale
ISE standad for ion-selective electrodes
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3