Documenti fondamentali
MT51344026
Mettler Toledo InLab® 74 series conductivity probe
InLab® 741, cable L 5 m, Mini-DIN connector
About This Item
Codice UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Materiali
stainless steel shaft
Descrizione
2 pole stainless steel cell
cell constant 0.105 cm-1
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51344026
Campo di misura della conducibilità
0.001-500 μS/cm
Lungh. × largh.
120 mm × 12 mm
Lungh. cavo
5 m
Note legali
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)