Documenti fondamentali
MT51340333
Mettler-Toledo Economic & Easy combination pH electrode
BNC connection
Scegli un formato
1 EA
CHF 302.00
CHF 302.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 302.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.61
CHF 302.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51340333
Campo di misura della temperatura
0-50 °C
Descrizione generale
The spear tip design makes it ideal for solid samples such as meat, fruit, cheese, soil and many more; low-maintenance
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)